Learn More
1,3,5-TriBrombenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696362 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10696362 25 g Glasflasche 25 Gramm
10448700 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696362 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 161080250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-39-1 | C6H3Br3 | 314.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-39-1
Summenformel C6H3Br3
Molekulargewicht (g/mol) 314.80
MDL-Nummer MFCD00000080
InChI-Schlüssel YWDUZLFWHVQCHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-tribromo, 1,3,5-tribromo-benzene, unii-o3td0u1oaq, o3td0u1oaq, paragos 530416, 1,5-tribromobenzene, pubchem9590, 1,3,5-tribromobezene, benzene,3,5-tribromo, acmc-20a11o
PubChem CID 12279
IUPAC-Name 1,3,5-Tribromobenzol
SMILES BrC1=CC(Br)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Tribromobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118°C to 123°C
Farbe Braun-Orange bis Weiß
Siedepunkt 271°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H3Br3
Menge 25 g
Beilstein 05, 213
Formelmasse 314.79
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver