Learn More
1,3,5-Trichlor-2-Jodobenzol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682505
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10682505 5 g 5 Gramm
10174194 1 g 1 Gramm
10555645 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682505 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00270DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6324-50-1
Summenformel C6H2Cl3I
Molekulargewicht (g/mol) 307.336
InChI-Schlüssel XXFFSBRDPQFIPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 232054
IUPAC-Name 1,3,5-trichlor-2-Iodbenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)I)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trichloro-2-iodobenzene
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 2,4,6-trichloroiodobenzene, 1-iodo-2,4,6-trichlorobenzene, benzene,1,3,5-trichloro-2-iodo, benzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo, acmc-20aof6, 2,4,6-trichloro-1-iodobenzene, 2-iodo-1,3,5-trichlorobenzene, 1,3,5-trichloro-2-iodo-benzene, 1,3,5-tris chloranyl-2-iodanyl-benzene
Formelmasse 307.35
Reinheit (%) 97%