Learn More
1,3,5-Trifluor-2,4,6-Triiodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445907 1 g 1 Gramm
15455907 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33116.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 84322-56-5 | C6F3I3 | 509.775 g/mol
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene is useful for biological applications. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodbenzol ist für biologische Anwendungen nützlich. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt in der organischen Synthese .
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84322-56-5
Summenformel C6F3I3
Molekulargewicht (g/mol) 509.775
MDL-Nummer MFCD06248899
InChI-Schlüssel NTAZOPPTLZSXQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo-benzene, 1,3,5-trilfluoro-2,4,6-triiodobenzene, benzene,1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo, pubchem10637, 1,3,5-trifluoro-2,4, 1,3,5-triiodotrifluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodob, benzene, 1,3,5-trifluoro-2,4,6-triiodo
PubChem CID 3852430
IUPAC-Name 1,3,5-trifluor-2,4,6-triiodbenzol
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1I)F)I)F)I)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Schmelzpunkt 152°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 509.77
Reinheit (%) 97%