Learn More
1,3,5-Trifluorobenzene, 98+%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10337560 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
10 ml-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10337560 10 ml-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10337560 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188430100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3, 5-Trifluorobenzene
CAS 372-38-3
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos
Dichte 1.27g/mL
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H3F3
Strukturformel C6H3F3
Brechungsindex 1.4130 to 1.4150 (20°C, 589nm)
MDL-Nummer MFCD00000333
Menge 10 mL
Beilstein 05, IV, 638
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
InChI-Schlüssel JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)F
IUPAC-Name 1,3,5-trifluorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 132.085
PubChem CID 9745
Formelmasse 132.08
Reinheit (%) ≥98.0%
Physikalische Form Liquid