Learn More
1,3,5-Trifluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458566
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11458566 5 g 5 Gramm
11468566 25 g 25 Gramm
11478566 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458566 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15984.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 372-38-3 | C6H3F3 | 132.085 g/mol
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate. It is also used as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Trifluorbenzol wurde bei der Synthese von (-)-Epicatechin und dessen 3-O-Gallat verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 372-38-3
Summenformel C6H3F3
Molekulargewicht (g/mol) 132.085
MDL-Nummer MFCD00000333
InChI-Schlüssel JXUKFFRPLNTYIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-trifluoro, sym-trifluorobenzene, unii-bn94c411f8, pubchem1069, 1,5-trifluorobenzene, acmc-209iru, 2,4,6-trifluorophenyl, benzene,3,5-trifluoro, 1,3,5-tri-fluorobenzene, 1,3,5-trifluoro-benzene
PubChem CID 9745
IUPAC-Name 1,3,5-trifluorbenzol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trifluorobenzene
Schmelzpunkt -7°C to -4°C
Dichte 1.279
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt −7°C (19°F)
Brechungsindex 1.415
Menge 5 g
UN-Nummer UN2387
Beilstein 1906457
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 132.09
Reinheit (%) ≥98%