Learn More
1,3,5-Trifluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3,5-Trifluorobenzene was used in the synthesis of (-)-epicatechin and its 3-O-gallate. It is also used as an intermediate in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3,5-Trifluorbenzol wurde bei der Synthese von (-)-Epicatechin und dessen 3-O-Gallat verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Trifluorobenzene |
| Schmelzpunkt | -7°C to -4°C |
| Dichte | 1.279 |
| Siedepunkt | 75°C to 76°C |
| Flammpunkt | −7°C (19°F) |
| Brechungsindex | 1.415 |
| Menge | 100 g |
| UN-Nummer | UN2387 |
| Beilstein | 1906457 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |