Learn More
1,3,5-Triisopropylbenzol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435523 50 g 50 Gramm
11445523 250 g 250 Gramm
11425523 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435523 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13453.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 717-74-8 | C15H24 | 204.357 g/mol
1,3,5-Triisopropylbenzene is used as a fuel and fuel additive. It is also used in lubricants and lubricant additives. Further, it is used in the preparation of 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride. It is also employed as a swelling agent during the synthesis of mesoporous silica with two-dimensional hexagonal pores. In addition to this, it is used as a micelle expander in the synthesis of magnetic mesoporous silica nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triisopropylbenzol wird als Brennstoff und Brennstoffzusatz verwendet. Es findet auch Anwendung in Schmiermitteln und Schmiermittelzusätzen. Darüber hinaus kommt es bei der Herstellung von 2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid zum Einsatz. Es wird auch als Quellungsmittel bei der Synthese von mesoporösem Kieselgel mit zweidimensionalen hexagonalen Poren eingesetzt. Darüber hinaus wird es zur Vergrößerung von Mizellen bei der Synthese von magnetischen mesoporösen Kieselgel-Nanopartikeln eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 717-74-8
Summenformel C15H24
Molekulargewicht (g/mol) 204.357
MDL-Nummer MFCD00008890
InChI-Schlüssel VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triisopropylbenzene, 2,4,6-triisopropylbenzene, benzene, 1,3,5-tris 1-methylethyl, 1,3,5-tris propan-2-yl benzene, unii-fr9y346wpb, benzene, 1,3,5-triisopropyl, fr9y346wpb, benzene, tris 1-methylethyl, pubchem13720, 1,5-triisopropylbenzene
PubChem CID 12860
IUPAC-Name 1,3,5-tri(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC(=CC(=C1)C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Triisopropylbenzene
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 0.854
Siedepunkt 235°C to 237°C
Flammpunkt 86°C (186°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 50 g
Beilstein 1862750
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 204.36
Reinheit (%) 95%