Learn More
1,3,5-Trimethoxy-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468703
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11468703 5 g 5 Gramm
11478703 25 g 25 Gramm
11488703 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468703 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10473.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14227-18-0 | C9H11NO5 | 213.189 g/mol
2,4,6-Trimethoxynitrobenzene is used as a chemicals, pharmaceutical intermediate, chemical research, application intermediate, pharmaceutical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethoxynitrobenzol wird als Chemikalien, pharmazeutische Zwischenprodukte, chemische Forschung, Anwendungsmittel, pharmazeutische Reagenzien verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen. Bewahren Sie es in einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14227-18-0
Summenformel C9H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 213.189
MDL-Nummer MFCD00016992
InChI-Schlüssel VWYAWLZEMLQGJH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518903
IUPAC-Name 1,3,5-trimethoxy-2-nitrobenzol
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)[N+](=O)[O-])OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethoxy-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 150°C to 153°C
Menge 5 g
Beilstein 2277262
Synonym 2,4,6-trimethoxynitrobenzene, 1-nitro-2,4,6-trimethoxybenzene, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro, acmc-20ap5l, maybridge1_001624, 1,3,5-trimethoxy-2-nitro-benzene, #
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 213.19
Reinheit (%) 98%