Learn More
1,3,5-Trimethoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461738
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461738 50 g 50 Gramm
11451738 10 g 10 Gramm
11471738 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461738 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13981.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-23-8 | C9H12O3 | 168.19 g/mol
1,3,5-Trimethoxybenzene is a key component of the Chinese rose odor. It is used as a cosmetic agents. It was employed as secondary standard in quantitative proton NMR spectroscopy of pharmaceuticals. It cleaves p-methoxybenzyl protecting group on various alcohols and acids
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Trimethoxybenzol ist ein wesentlicher Bestandteil des Dufts der Chinesischen Rose. Es wird als Kosmetikprodukt verwendet. Es wurde als sekundärer Standard bei der quantitativen Protonen-NMR-Spektroskopie von Pharmazeutika eingesetzt. Es spaltet die p-Methoxybenzyl-Schutzgruppe auf verschiedenen Alkoholen und Säuren
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-23-8
Summenformel C9H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 168.19
MDL-Nummer MFCD00008385
InChI-Schlüssel LKUDPHPHKOZXCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym phloroglucinol trimethyl ether, sym-trimethoxybenzene, benzene, 1,3,5-trimethoxy, 1,3,5-trimethyoxybenzene, unii-00vji3vg3d, 1,3,5-trimethoxy benzene, o,o,o-1,3,5-trimethylresorcinol, 00vji3vg3d, dsstox_cid_25963, dsstox_rid_81259
PubChem CID 69301
ChEBI CHEBI:31038
IUPAC-Name 1,3,5-Trimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Trimethoxybenzene
Schmelzpunkt 51°C to 53°C
Siedepunkt 255°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 50 g
Beilstein 1307993
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Trimethoxybenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Trimethoxybenzene