missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,3,5-Tris(4-Aminophenoxy)Benzol, TRC

Artikelnummer. 30451731
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451731 5 g 5 Gramm
30455880 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30451731 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8750055G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 102852-92-6
Summenformel C24H21N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Synonym 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
IUPAC-Name 4-[3,5-bis(4-Aminophenoxy)Phenoxy]anilin.
SMILES Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Formelmasse 399.1583
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.