Learn More
1,3,5-Tris(4-Aminophenoxy)Benzol, TRC
Artikelnummer. 30455880
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455880 500 mg -
30451731 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30455880 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT875005500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102852-92-6
Summenformel C24H21N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Synonym 4,4',4' '-[1,3,5-Benzenetriyltris(oxy)]trisbenzenamine, 1,3,5-Tris(p-aminophenoxy)benzene, 135TAPOB
IUPAC-Name 4-[3,5-bis(4-Aminophenoxy)Phenoxy]anilin.
SMILES Nc1ccc(Oc2cc(Oc3ccc(N)cc3)cc(Oc4ccc(N)cc4)c2)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tris(4-aminophenoxy)benzene
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H21N3O3/c25-16-1-7-19(8-2-16)28-22-13-23(29-20-9-3-17(26)4-10-20)15-24(14-22)30-21-11-5-18(27)6-12-21/h1-15H,25-27H2
Formelmasse 399.1583