Learn More
1,3,6,8-Pyrentetrasulfonsäure-Tetrasodiumsalz, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10695721 1 g Glasflasche 1 Gramm
10695911 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 325560010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59572-10-0
Summenformel C16H6Na4O12S4
Molekulargewicht (g/mol) 610.44
MDL-Nummer MFCD00042029
InChI-Schlüssel UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Synonym 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
PubChem CID 101082
IUPAC-Name Tetranatrium;pyren-1,3,6,8-tetrasulfonat
SMILES C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Namenshinweis 85%
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Grün
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 85%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 610.44
Reinheit (%) 85%
Physikalische Form Feines Kristallpulver