Learn More
1,3,6-Naphthalentrisulfonsäure, Natriumsalzhydrat, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648001 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10648001 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10084053 250 g Glasflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648001 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 269010010
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19437-42-4 | Molecular Formula: C10H5Na3O9S3 | Molecular Weight: 434.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19437-42-4
Summenformel C10H5Na3O9S3
Molekulargewicht (g/mol) 434.29
MDL-Nummer MFCD00149263 MFCD00003989
InChI-Schlüssel NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
IUPAC-Name Natrium;5,7-Disulfonaphthalin-2-sulfonat
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Farbe Beige oder Weiß bis Gelb
Verlust bei Trocknung 8% max.
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Beilstein 11,229
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 600g/L (20°C)
Formelmasse 368.36
Reinheit (%) ≥90% (by difference)
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.