Learn More
1,3-Adamantanediol, TRC
Artikelnummer. 30135262
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135262 25 g 25 Gramm
30132963 10 g 10 Gramm
30010007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135262 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA20808025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5001-18-3
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.23
Synonym 1,3-Adamantandiol, 1,3-Dihydroxyadamantane;
IUPAC-Name Adamantan-1,3-diol
SMILES O[C@@]1(C[C@]2(O)C3)C[C@H](C2)C[C@H]3C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Adamantanediol
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O2/c11-9-2-7-1-8(4-9)5-10(12,3-7)6-9/h7-8,11-12H,1-6H2
Formelmasse 168.115