Learn More
1,3-Benzendémethanamin, TRC
Artikelnummer. 30136913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136913 500 mg 500 Milligramm
30136397 2.5 g 2.50 Gramm
17975055 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136913 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB203578500MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1477-55-0
Summenformel C8 H12 N2
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
Synonym m-Xylene-α,α'-diamine (6CI,8CI), 1,3-Benzenebis(methylamine), 1,3-Bis(aminomethyl)benzene, 1,3-Xylylenediamine, 3-(Aminomethyl)benzylamine, Aradur 22, Aramine 31-487, Benzene-1,3-diyldimethanamine, Epilink MX, Euredur 22, MXDA, NSC 61568, Shoamine X, m-(α,α'-Diamino)xylene, m-Xylene diamine, m-Xylylene-α,α'-diamine, m-Xylylenediamine, α,α'-Diamino-m-xylene, α,α'-m-Xylenediamine, 1,3-Benzenedimethanamine
IUPAC-Name [3-(aminomethyl)phenyl]methanamin
SMILES NCc1cccc(CN)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenebis(methylamine)
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6,9-10H2
Formelmasse 136.1