Learn More
1,3-Benzoldimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431037
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431037 25 g 25 Gramm
11411037 1 g 1 Gramm
11421037 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11431037 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23417.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed- tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzenedimethanol wurde bei der Synthese einer Reihe von vernetzten Poly(Orthocarbonat)s verwendet. Es wurde auch für die Synthese eines mixed-tethered Systems verwendet, das für die Vorbereitung des E-Edge-[60]fullerenylmethanolhydropyrrol-Addukt erforderlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-18-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00004649
InChI-Schlüssel YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC-Name [3-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenedimethanol
Schmelzpunkt 56°C to 60°C
Siedepunkt 154°C to 159°C (13 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1562398
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%