Learn More
1,3-Benzoldimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10032610 10 g Glasflasche 10 Gramm
10022610 2 g Glasflasche 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188200100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-18-6 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-18-6
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00004649
InChI-Schlüssel YWMLORGQOFONNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedimethanol, 3-hydroxymethyl phenyl methanol, 1,3-phenylenedimethanol, 1,3-dihydroxymethylbenzene, m-xylene-alpha,alpha'-diol, m-xylene glycol, m-xylylene glycol, 3-hydroxymethyl phenyl methan-1-ol, m-xylylenalkohol, m-benzenedimethanol
PubChem CID 69374
IUPAC-Name [3-(Hydroxymethyl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Benzenedimethanol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 56.0°C to 60.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 154.0°C to 159.0°C (13.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CH2OH)2
Menge 10 g
Beilstein 06, 914
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Lösung, kann etwas Trübungspräzipitat entwickeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzenedimethanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.