Learn More
1,3-Benzoldithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348736
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348736 1 g 1 Gramm
11358736 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348736 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19439.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142.23 g/mol
1,3-Benzenedithiol is used to improve power conversion efficiency in cadmium selenide nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybrid solar cells. It acts as an intermediate as well as involved in the preparation of 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzoldithiol wird zur Verbesserung der Leistungsumwandlungseffizienz in Kadmium-Selenid-Nanorods/Polyy(3-Hexylthiophen)-Hybridsolarzellen verwendet. Es fungiert als Zwischenprodukt und ist an der Vorbereitung von 1,3-bis(-styrylthio)-benzol beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Acetonitril.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-04-0
Summenformel C6H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 142.23
MDL-Nummer MFCD00004842
InChI-Schlüssel ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC-Name Benzol-1,3-Dithiol
SMILES SC1=CC(S)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Benzenedithiol
Dichte 1.24
Siedepunkt 244°C
Flammpunkt >112°C (234°F)
Geruch Stench
Brechungsindex 1.6625
Menge 1 g
Beilstein 1634412
Empfindlichkeit Air sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with acetonitrile.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzenedithiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol