Learn More
1,3-Benzodioxol-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 97% |