Learn More
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidiniumchlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10210423 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10210423 1 g Glasflasche 1 Gramm
10085633 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10210423 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 378340010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 258278-25-0 | C27H39ClN2 | 427.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 258278-25-0
Summenformel C27H39ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 427.07
MDL-Nummer MFCD07369796
InChI-Schlüssel LWPXTYZKAWSRIP-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, sipr.hcl, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-imidazolidinium-chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, n,n'-2,6-diisopropylphenyl dihydroimidazolium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl-4,5-dihydro-1??-imidazol-1-ylium chloride, 1,3-bis 2,6-diisopropylphenyl imidazolinium chloride?, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidinium chloride, 1,3-bis-2,6-diisopropylphenyl imidazolidiniumchloride, 1,3-bis 2,6-bis isopropyl phenyl imidazolin-3-ium chloride
PubChem CID 2734918
IUPAC-Name 1,3-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-4,5-dihydroimidazol-1-ium;chlorid
SMILES [Cl-].CC(C)C1=CC=CC(C(C)C)=C1N1CC[N+](=C1)C1=C(C=CC=C1C(C)C)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Bis(2, 6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 427.07
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Kristallpulver