Learn More
1,3-Bis(Dichlormethyl)-1,1,3,3-Tetramethyldisiloxan, 94 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337615
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11337615
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05858.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2943-70-6
Summenformel C6H14Cl4OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 300.147
MDL-Nummer MFCD00040856
InChI-Schlüssel YMDCHYWOAHMASL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76260
IUPAC-Name Dichlormethyl-[Dichlormethyl(Dimethyl)silyl]oxy-dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(C(Cl)Cl)O[Si](C)(C)C(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 149°C to 150°C (40mmHg)
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis(dichloromethyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Menge 5 g
Beilstein 1762720
Flammpunkt 65°C (149°F)
Synonym 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, bis dichloromethyl tetramethyldisiloxane, disiloxane, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, dichloromethyl dichloromethyl dimethylsilyl oxy dimethylsilane, acmc-20ap5a, disiloxane,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, disiloxane,1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethyl, 1,3-bis dichloromethyl-1,1,3,3-tetramethylpropanedisiloxane
Formelmasse 300.16
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.466
Dichte 1.221