Learn More
1,3-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzol, 96 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11302926
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11302926 1 g 1 Gramm
11312926 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11302926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10640.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 38170-80-8
Summenformel C16H22Si2
Molekulargewicht (g/mol) 270.522
MDL-Nummer MFCD00078305
InChI-Schlüssel ASZOZZMGMNVKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,3-bis trimethylsilylethynyl benzene, trimethyl 2-3-2-trimethylsilyl ethynyl phenyl ethynyl silane, acmc-209iy7, 1,3-bis trimethylsilyl ethynylbenzene, 1,3-bis 2-trimethylsilyl ethynyl benzene, 1,3-bis-trimethylsilyl-ethynyl-benzene, benzene,1,3-bis 2-trimethylsilyl ethynyl, trimethyl-2-3-2-trimethylsilylethynyl phenyl ethynyl silane
PubChem CID 142239
IUPAC-Name Trimethyl-[2-[3-(2-trimethylsilylethynyl)phenyl]ethynyl]silan
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC(=CC=C1)C#C[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Bis[(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Schmelzpunkt 57°C to 59°C
Menge 1 g
Beilstein 2845239
Formelmasse 270.53
Reinheit (%) 96%