Learn More
1-(3-Brompropoxy)-2-nitrobenzol, 90+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10341263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10341263 5 g Glasflasche 5 Gramm
10649964 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341263 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 385240050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 104147-69-5
MDL-Nummer MFCD00596660
InChI-Schlüssel HPZBIRIHQKSGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-bromopropoxy-2-nitrobenzene, 1-3-bromo-propoxy-2-nitro-benzene
PubChem CID 7172300
IUPAC-Name 1-(3-brompropoxy)-2-nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])OCCCBr
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 131°C to 132°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt 150°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H10BrNO3
Strukturformel NO2C6H4O(CH2)3Br
Menge 5 g
Molekulargewicht (g/mol) 260.09
Formelmasse 260.09
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(3-Bromopropoxy)-2-nitrobenzene
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke