Learn More
1-[3-chlor-5-(trifluoromethyl)-2-Pyridyl]piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]piperazine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 265.66 |
Reinheit (%) | 97% |