Learn More
1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan, 94 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix with water. |
| Formelmasse | 314.57 |
| Reinheit (%) | 94% |