Learn More
1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxan, 94 %
Artikelnummer. 11482240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11482240 5 g 5 Gramm
11472240 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11482240 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H29130.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18055-70-4
Summenformel C18H26OSi2
Molekulargewicht (g/mol) 314.58
MDL-Nummer MFCD09266163
InChI-Schlüssel MEQYEVSZYLVDNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym sym-tetramethyl-di-p-tolyl disiloxane, 1,3-di p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyl disiloxane, disiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-bis 4-methylphenyl, dimethyl 4-methylphenyl silyl oxy dimethyl 4-methylphenyl silane, amtsi070, 1,3-di-p-tolyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-bis 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,3-di 4-methylphenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
PubChem CID 519510
IUPAC-Name {[dimethyl(4-methylphenyl)silyl]oxy}dimethyl(4-methylphenyl)silan
SMILES CC1=CC=C(C=C1)[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di(p-tolyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 314.57
Reinheit (%) 94%