Learn More
1,3-Di-tert-butyl-2-Methoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15437787 250 g 250 Gramm
15417787 10 g 10 Gramm
15427787 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15437787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H37487.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1516-95-6 | C15H24O | 220.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1516-95-6
Summenformel C15H24O
Molekulargewicht (g/mol) 220.36
MDL-Nummer MFCD20483412
InChI-Schlüssel OGIJRUWUWSZKAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl-2-methoxy, 2,6-di-tert-butylanisole
PubChem CID 12794694
IUPAC-Name 1,3-di-tert-butyl-2-methoxybenzene
SMILES COC1=C(C=CC=C1C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-tert-butyl-2-methoxybenzene
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 124°C (9 mmHg)
Menge 250 g
Formelmasse 220.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit