Learn More
1,3-Di-tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469796
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11469796 1 g 1 Gramm
11479796 5 g 5 Gramm
11489796 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11469796 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20290.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
1,3-Di-tert-butylbenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Di-tert-butylbenzen wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1014-60-4
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD00008830
InChI-Schlüssel ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC-Name 1,3-di-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Schmelzpunkt 10°C to 11°C
Dichte 0.859
Siedepunkt 106°C to 107°C (18 mmHg)
Flammpunkt 83°C (183°F)
Brechungsindex 1.488
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) 99%