Learn More
1,3-Di-tert-Butylbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13448638 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13448638 25 g Glasflasche 25 Gramm
13428638 1 g Glasflasche 1 Gramm
13438638 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13448638 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448890250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1014-60-4 | C14H22 | 190.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1014-60-4
Summenformel C14H22
Molekulargewicht (g/mol) 190.33
MDL-Nummer MFCD00008830
InChI-Schlüssel ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-di-tert-butylbenzene, benzene, 1,3-bis 1,1-dimethylethyl, benzene, m-di-tert-butyl, m-di-tert-butylbenzene, 1,3-di-t-butylbenzene, 1,3-ditert-butyl-benzene, 1,3-ditertiarybutylbenzene, 1,3-di-tert-butyl-benzene, acmc-1bo58, 1,3-bis tert-butyl benzene
PubChem CID 136810
IUPAC-Name 1,3-di-tert-butylbenzene
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Di-tert-butylbenzene
Schmelzpunkt 10.0°C to 11.0°C
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 107.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CC6H4C(CH3)3
Menge 25 g
Relative Dichte 0.86
Formelmasse 190.33
Reinheit (%) 99%