Learn More
1,3-Diacetoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11484573 50 g -
11494573 250 g 250 Gramm
11474573 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11547.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 108-58-7 | C10H10O4 | 194.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-58-7
Summenformel C10H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.186
MDL-Nummer MFCD00008701
InChI-Schlüssel STOUHHBZBQBYHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetoxybenzene, resorcinol diacetate, 1,3-benzenediol, diacetate, m-phenylenediacetate, resorcinol, diacetate, m-phenylene di acetate, 1,3-dihydroxybenzene diacetate, dihydroxybenzene diacetate, 1,3-phenylene diacetate, 1,3-benzenediol, 1,3-diacetate
PubChem CID 7942
IUPAC-Name (3-acetyloxyphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC(=CC=C1)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diacetoxybenzene
Dichte 1.179
Siedepunkt 278°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 50 g
Beilstein 1875007
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) 98%