Learn More
1,3-Diazaspiro[4.5 ] Dekan-2,4 -Dion, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Diazaspiro[4.5]decane-2, 4-dione |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 168.19 |
Reinheit (%) | 97% |