Learn More
1,3-Dibrombenzol, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450663
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450663 100 g 100 Gramm
11440663 25 g 25 Gramm
11460663 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11450663
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12723.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 108-36-1 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
1,3-Dibromobenzene is used in Suzuki coupling reaction for the preparation of [n]metacyclophanes. It is used to prepare 5-(3-bromo-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidine using Pd(0) (PPh3)4 as a reagent. Further, it undergoes solid-supported potassium fluoride-aluminum oxide palladium-catalyzed polyarylation reaction with phenyl boronic acid to get conjugated polyaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dibrombenzol wird in der Suzuki-Kupplung zur Herstellung von [n]Metacyclophanen verwendet. Es wird zur Herstellung von 5-(3-Brom-phenyl)-2,4-di-tert-butoxy-pyrimidin mit Pd(0) (PPh3)4 als Reagenz verwendet. Darüber erzeugt es in einer einer festkörperunterstützten Kaliumfluorid-Aluminiumoxid-Palladium-katalysierten Polyarylierung mit Phenylboronsäure konjugiertes Polyarylen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-36-1
Summenformel C6H4Br2
Molekulargewicht (g/mol) 235.91
MDL-Nummer MFCD00000078
InChI-Schlüssel JSRLURSZEMLAFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dibromobenzene, benzene, 1,3-dibromo, benzene, m-dibromo, unii-74ef6kh8tc, 1,3-dibromo-benzene, 74ef6kh8tc, 1,3-dibromo benzene, 3,5-dibromobenzene, 1,3-dibrormobenzene, 1, 3-dibromobenzene
PubChem CID 7927
ChEBI CHEBI:37151
IUPAC-Name 1,3-Dibrombenzol
SMILES BrC1=CC(Br)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromobenzene
Schmelzpunkt -7°C
Dichte 1.955
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Prozentgehaltsbereich 97%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.608
Menge 100 g
UN-Nummer UN3082
Beilstein 1904538
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit