Learn More
1,3-Dibromtetrafluorbenzen, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463637
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11463637 25 g 25 Gramm
11443637 1 g 1 Gramm
11453637 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17392.14
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1559-87-1 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1559-87-1
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.87
MDL-Nummer MFCD00031533
InChI-Schlüssel UCWKDDQEZQRGDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 73793
IUPAC-Name 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzene
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(Br)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dibromotetrafluorobenzene
Dichte 2.18
Siedepunkt 85°C to 88°C (18 mmHg)
Flammpunkt 92°C (198°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 25 g
Synonym 1,3-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,3-dibromotetrafluoro, benzene, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, 1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro-benzene, benzene,1,3-dibromo-2,4,5,6-tetrafluoro, acmc-1byn7, benzene,3-dibromotetrafluoro, 1,3-dibromotetrafluorobenzene, 98+%
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) ≥98%