Learn More
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane is a silylating reagent used for simultaneous protection of 3'- and 5'-hydroxy functions of ribonucleosides. It is used in the analysis of Watson-Crick and Hoogstein base pairing in nucleotides. It is also employed in the formation of ribavirin chemical delivery systems. Further, it serves as a protecting group reagent for open-chain polyhydroxy compounds. In addition to this, it is involved in the preparation of cyclic bridged peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxan ist ein silylierendes Reagenz, das zum gleichzeitigen Schutz von 3′- und 5′-Hydroxyfunktionen von Ribonukleosiden verwendet wird. Es wird bei der Analyse von Watson-Crick- und Hoogstein-Basenpaarungen in Nukleotiden verwendet. Es wird auch bei der Bildung von ribavirinbasierten chemischen Liefersystemen eingesetzt. Darüber hinaus dient es als schützendes Gruppenreagenz für offenkettige Polyhydroxyverbindungen. Desweiteren ist es an der Vorbereitung zyklischer Peptidbrücken beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Dimethylformamid, Hexan, Ethylacetat, Chloroform und Dichlormethan.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Wasser.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 69°C to 70°C (0.5mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane |
| Menge | 25 g |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Brechungsindex | 1.454 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 0.986 |
| UN-Nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1934216 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with dimethylformamide,hexane,ethyl acetate,chloroform and dichloromethane. |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane