Learn More
1,3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10747495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10747495 50 g 50 Gramm
10180792 1 g 1 Gramm
10140842 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SEW01636EE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175205-56-8
Summenformel C7H2Cl2F3I
Molekulargewicht (g/mol) 340.89
MDL-Nummer MFCD00084997
InChI-Schlüssel RLCCFAVBZGICHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodobenzotrifluoride, 3,5-dichloro-4-iodobenztrifluoride, buttpark 96\50-28, benzene,1,3-dichloro-2-iodo-5-trifluoromethyl, 1,3-bis chloranyl-2-iodanyl-5-trifluoromethyl benzene, 3,5-dichloro-4-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene
PubChem CID 2736838
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-2-iod-5-(trifluormethyl)benzol
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(I)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dichloro-2-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 340.89
Reinheit (%) 97%