Learn More
1,3-Dichlor-2-iodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15421588 5 g 5 Gramm
15411588 1 g 1 Gramm
15431588 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421588 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55365.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 19230-28-5 | C6H3Cl2I | 272.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19230-28-5
Summenformel C6H3Cl2I
Molekulargewicht (g/mol) 272.89
MDL-Nummer MFCD00060658
InChI-Schlüssel ZMPGXSFTXBOKFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140498
IUPAC-Name 1,3-Dichlor-2-iodbenzol
SMILES ClC1=CC=CC(Cl)=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Schmelzpunkt 64°C to 67°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2,6-dichloroiodobenzene, benzene, 1,3-dichloro-2-iodo, pubchem9581, acmc-1c3f6, ksc494i7b, 1,3-dichloro-2-iodo-benzene, #, benzene,1,3-dichloro-2-iodo, attercop-chm at115975
Formelmasse 272.9
Reinheit (%) 98%