Learn More
1,3-Difluor-2-nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Difluoro-2-nitrobenzol, wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
1,3-Difluoro-2-nitrobenzol, wird als wichtiger Rohstoff und als Zwischenprodukt in der organischen Synthese für Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln und Basen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Difluoro-2-nitrobenzene |
Schmelzpunkt | 0°C |
Dichte | 1.503 |
Siedepunkt | 91°C to 92°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 88°C (190°F) |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 159.09 |
Reinheit (%) | 98% |