Learn More
1,3-Dihydroxyacetondimer, Thermo Scientific™
Catalog Number 15493339
Click to view available options
Menge:
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,3-Dihydroxyaceton-imer wird in erster Linie als Inhaltsstoff in Produkten für eine sonnenlose Bräunung verwendet. Wasserfester Hautfarbstoff für das Nachdunkeln heller oder nicht pigmentierter Hautareale, die aufgrund von Vitiligo, Narben oder anderen Ursachen nicht pigmentieren.
Solubili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dihydroxyacetone dimer
Schmelzpunkt 75°C to 80°C
CAS 62147-49-3
Farbe Weiß
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver
Summenformel C3H6O3
MDL-Nummer MFCD00051019
Merck Index 14,3182
Synonym 1,3-dihydroxyacetone dimer, 1,3-dihydroxypropan-2-one dimer, 2,5-bis hydroxymethyl-1,4-dioxane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol, dihydroxyacetone dimer, 2,5-dihydroxydioxane-2,5-dimethanol, 1,4-dioxane-2,5-dimethanol, 2,5-dihydroxy, acmc-20aoav, pubchem4073
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,and water.
InChI-Schlüssel RXKJFZQQPQGTFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(=O)CO
IUPAC-Name 2,5-Bis(Hydroxymethyl)-1,4-Dioxan-2,5-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
PubChem CID 4180364
Formelmasse 180.16