Learn More
1,3-Diiodobenzol 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10311681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10311681 5 g Glasflasche 5 Gramm
10177030 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 407740050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 626-00-6 | C6H4I2 | 329.9 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-00-6
Summenformel C6H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 329.9
MDL-Nummer MFCD00041731
InChI-Schlüssel SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diiodobenzene, benzene, 1,3-diiodo, benzene, m-diiodo, pubchem3833, 1,3-di iodo benzene, 1,3-diiodobenzene, acmc-1b21u, ksc358c5j, 1,3-diiodo-benzen;benzene, 1,3-diiodo-;benzene, m-diiodo-;benzene,1,3-diiodo-;benzene,m-diiodo
PubChem CID 12270
IUPAC-Name 1,3-Diiodbenzol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diiodobenzene
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Gelb bis Beige
Dichte 2.4700g/mL
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4I2
Menge 5 g
Relative Dichte 2.47
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 329.9
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt, Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Diiodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.