Learn More
1,3-Diisopropenylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30007537
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007537 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30007537 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD6791405ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diisopropenylbenzene
CAS 3748-13-8
Summenformel C12H14
Menge 5 mL
InChI-Formel InChI=1S/C12H14/c1-9(2)11-6-5-7-12(8-11)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
SMILES C=C(C)C1=CC(=CC=C1)C(=C)C
IUPAC-Name 1,3-Diisopropenylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1096