Learn More
1,3-Diisopropylbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11466756 50 g 50 Gramm
11476756 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23904.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99-62-7 | C12H18 | 162.276 g/mol
1,3-Diisopropylbenzene was used in the synthesis of benzene-1,3,5-triphosphonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Diisopropylbenzol wurde bei der Synthese von Benzol-1,3,5-Triphosphonsäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 4.33 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind starke Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-62-7
Summenformel C12H18
Molekulargewicht (g/mol) 162.276
MDL-Nummer MFCD00008889
InChI-Schlüssel UNEATYXSUBPPKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diisopropylbenzene, m-diisopropylbenzene, benzene, 1,3-bis 1-methylethyl, benzene, m-diisopropyl, m-diisopropylbenzol, 1,3-bis 1-methylethyl benzene, 3-isopropylcumene, unii-482vxw192e, meta-diisopropylbenzene, chembl31352
PubChem CID 7450
IUPAC-Name 1,3-di(propan-2-yl)benzol
SMILES CC(C)C1=CC(=CC=C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diisopropylbenzene
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 204°C
Flammpunkt 76°C (170°F)
Brechungsindex 1.489
Menge 50 g
Beilstein 1905828
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 4.33mg/L at 25°C.
Formelmasse 162.27
Reinheit (%) 96%