Learn More
1,3-Diisopropylcyclohexan, cis + trans, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11469337
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11469337 5 g 5 Gramm
11479337 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11469337
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21390.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7045-70-7
Summenformel C12H24
Molekulargewicht (g/mol) 168.324
MDL-Nummer MFCD00019365
InChI-Schlüssel WDTCMYUFBNCSKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diisopropylcyclohexane, 1,3-diisopropyl cyclohexane, 1,3-diisopropylcyclohexane, cis + trans, 1,3-bis methylethyl cyclohexane, 1,3-di propan-2-yl cyclohexane, 1,3-bis propan-2-yl cyclohexane
PubChem CID 522382
IUPAC-Name 1,3-Di(propan-2-yl)cyclohexan
SMILES CC(C)C1CCCC(C1)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diisopropylcyclohexane
Namenshinweis cis + trans
Siedepunkt 205°C to 207°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 168.32
Reinheit (%) ≥97%