Learn More
1,3-Diisopropylcyclohexan, cis + trans, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Diisopropylcyclohexane |
| Namenshinweis | cis + trans |
| Siedepunkt | 205°C to 207°C |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN1993 |
| Formelmasse | 168.32 |
| Reinheit (%) | ≥97% |