Learn More
1,3-Dimethoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415373 100 g 100 Gramm
11425373 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13380.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 151-10-0 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
1,3-Dimethoxybenzene is used for the preparation of oxathiane spiroketal donors. It is also used for the formation of pi- and O-ylidic complexes with dichlorocarbene. Further, it acts as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Dimethoxybenzol wird für die Herstellung von Oxathian-Spiroketalspendern verwendet. Es wird auch zur Bildung von pi- und O-ylidischen Komplexen mit Dichlorocarbene verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Aromastoff.
Löslichkeit
Mischbar mit Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 151-10-0
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.17
MDL-Nummer MFCD00008384
InChI-Schlüssel DPZNOMCNRMUKPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-dimethoxybenzene, resorcinol dimethyl ether, benzene, 1,3-dimethoxy, 3-methoxyanisole, benzene, m-dimethoxy, dimethyl resorcinol, m-methoxyanisole, dimethylresorcinol, methoxyanisole, m, dimethylether resorcinolu
PubChem CID 9025
IUPAC-Name 1,3-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC(OC)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethoxybenzene
Schmelzpunkt -52°C
Dichte 1.065
Siedepunkt 217°C to 218°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.525
Menge 100 g
Beilstein 878582
Löslichkeitsinformationen Miscible with toluene.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 98%