Learn More
1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-Pyrimidinon, 97%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-120241
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
7226-23-5
C6H12N2O
128.17
MFCD00006550
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
81646
1,3-Dimethyl-1,3-diazinan-2-on
CN1CCCN(C1=O)C
7226-23-5
C6H12N2O
128.17
MFCD00006550
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2 1h-pyrimidinone, 1,3-dimethyltetrahydropyrimidin-2 1h-one, dmpu, dimethylpropyleneurea, 2 1h-pyrimidinone, tetrahydro-1,3-dimethyl, n,n'-dimethylpropyleneurea, n,n'-dimethyltrimethyleneurea, ccris 4322, n,n'-dimethylpropylene urea, tetrahydro-1,3-dimethyl-2 1h pyrimidine
81646
1,3-Dimethyl-1,3-diazinan-2-on
CN1CCCN(C1=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0640g/mL
Siedepunkt 246°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4875 to 1.4895
Menge 100 mL
Beilstein 24, IV, 32
Fieser 11,207; 13,122; 16,146
Relative Dichte 1.064
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Viskosität 3.41 mPa.s (20°C)
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 97%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.