Learn More
1,3-Dioxolan, 99.5+%, rein, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628134 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10628134
Marke: Thermo Scientific 299480250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 646-06-0, 128-37-0
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00003207
InChI-Schlüssel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dioxolane
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Weiß
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 74.0°C to 75.0°C
Flammpunkt −6°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 25 L
Beilstein 19, 2
Fieser 14,281
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisator 75ppm BHT max.
Viskosität 0.66 mPa.s (20°C)
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99.5+%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.