Learn More
1,3-Dioxolan, 99.8 %, wasserfrei, stabilisiert mit 75 ppm BHT, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12140910 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12140910 1 L AcroSeal™ Glasflasche 1 Liter
11986201 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12140910 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431560010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 646-06-0 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 646-06-0 , 128-37-0
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
InChI-Schlüssel WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxolane, glycolformal, formal glycol, 1,3-dioxolan, 1,3-dioxacyclopentane, 1,3-dioxalane, ethylene glycol formal, glycol methylene ether, glycol formal, dioxolan czech
PubChem CID 31404
ChEBI CHEBI:34247
IUPAC-Name 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Dioxolane
Namenshinweis Stabilized
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -95°C
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 74.0°C to 75.0°C
Flammpunkt −6°C
Glührückstand 0.0005% max
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.75% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Stabilisator 75ppm (BHT)
Viskosität 0.66 mPa.s (20°C)
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99.8%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Dioxolane, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.