Learn More
1,3-Diphenoxybenzol, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3-Diphenoxybenzene |
| Schmelzpunkt | 59°C to 61°C |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2054179 |
| Formelmasse | 262.31 |
| Reinheit (%) | 99% |