Learn More
1,3-Diphenoxybenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904721 100 g Glasflasche 100 Gramm
10652075 5 g Glasflasche 5 Gramm
10548322 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904721 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 408841000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3379-38-2 | C18H14O2 | 262.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3379-38-2
Summenformel C18H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 262.31
MDL-Nummer MFCD00003036
InChI-Schlüssel JTNRGGLCSLZOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-diphenoxybenzene, benzene, 1,3-diphenoxy, m-diphenyloxybenzene, m-phenoxyphenoxybenzene, benzene, m-diphenoxy, resorcinol diphenyl ether, 1,1'-1,3-phenylenebis oxy dibenzene, m-diphenoxybenzol, acmc-1adxk
PubChem CID 76911
ChEBI CHEBI:39273
IUPAC-Name 1,3-diphenoxybenzol
SMILES O(C1=CC=CC=C1)C1=CC(OC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 3-Diphenoxybenzene
Schmelzpunkt 58.0°C to 61.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Formelmasse 262.3
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver