Learn More
1,3-Diphenylisobenzofuran, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31001349
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31001349 100 g
31000607 5 g
30988845 1 g
30996884 10 g
30996063 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31001349 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1137100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Diphenylisobenzofuran
CAS 5471-63-6
Summenformel C20H14O
MDL-Nummer MFCD00005931
Menge 100 g
SMILES C1(C2=CC=CC=C2)=C3C=CC=CC3=C(C4=CC=CC=C4)O1
Molekulargewicht (g/mol) 270.32
Reinheit (%) 95%